5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 97.9 EUR
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631434
CAS nummer: 57381-34-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III