2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0038-100G PC0038-25G PC0038-500G
APOSPC0038-100GEA 117 EUR
APOSPC0038-100G APOSPC0038-25G APOSPC0038-500G
2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070754
CAS nummer: 202865-59-6