2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 EUR
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Kookpunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631417
CAS nummer: 21900-51-6
UN: 3265
ADR: 8,III