5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0042-1G PC0042-2.5G PC0042-5G
APOSPC0042-1GEA 70.1 EUR
APOSPC0042-1G APOSPC0042-2.5G APOSPC0042-5G
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₃NO₃S₂
Smeltpunt: 106…111 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00831001
CAS nummer: 229956-98-3
UN: 1759
ADR: 8,III