3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 22 EUR
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Kookpunt: 202…203 °C
Dichtheid: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631548
CAS nummer: 85345-76-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II