5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 65.8 EUR
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Kookpunt: 217…218 °C
Dichtheid: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631433
CAS nummer: 394-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III