2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC0048-25G
PC0048-5G
PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA
68.7
EUR
APOSPC0048-25G
APOSPC0048-5G
APOSPC0048-100G
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₆ClFO Smeltpunt: 44…46 °C Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236024 CAS nummer: 208186-84-9 |