1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
PC0053-100G PC0053-25G PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA 65.8 EUR
APOSPC0053-100G APOSPC0053-25G APOSPC0053-500G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256.45 g/mol
Kookpunt: 107 °C/18mmHg
Smeltpunt: 17…19 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079729
CAS nummer: 6797-79-1