3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631549
CAS nummer: 261723-30-2