3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Chloro-4-fluorobenzyl Alcohol, (3-Chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC0061-1G
PC0061-5G
PC0061-25G
APOSPC0061-1GEA
22
EUR
APOSPC0061-1G
APOSPC0061-5G
APOSPC0061-25G
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₆ClFO MW: 160.58 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631550 CAS nummer: 161446-90-8 |