5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 35.1 EUR
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631436
CAS nummer: 188723-58-2