3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC0064-10G PC0064-25G PC0064-5G
APOSPC0064-10GEA 67.2 EUR
APOSPC0064-10G APOSPC0064-25G APOSPC0064-5G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Kookpunt: 211
Smeltpunt: 60
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631391
CAS nummer: 72235-55-3
UN: 2735
ADR: 8 II