3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0065-5G PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA 38 EUR
APOSPC0065-5G APOSPC0065-25G
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
3-Fluoro-4-toluoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Kookpunt: 216 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671774
CAS nummer: 59189-97-8
UN: 3265
ADR: 8,II