3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0067-1G PC0067-25G PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA 22 EUR
APOSPC0067-1G APOSPC0067-25G APOSPC0067-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Smeltpunt: 38…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261734
CAS nummer: 90390-49-1