5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0068-250MG PC0068-5G PC0068-1G
APOSPC0068-250MGEA 22 EUR
APOSPC0068-250MG APOSPC0068-5G APOSPC0068-1G
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631440
CAS nummer: 261723-26-6
UN: 2735
ADR: 8,II