α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
PC0070-100G PC0070-10G PC0070-25G
APOSPC0070-100GEA 73 EUR
APOSPC0070-100G APOSPC0070-10G APOSPC0070-25G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Kookpunt: 97…99 °C/10mmHg
Smeltpunt: 33…39 °C
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236025
CAS nummer: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8 II