2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-(Trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
PC0072-1G PC0072-5G PC0072-10G
APOSPC0072-1GEA 36.6 EUR
APOSPC0072-1G APOSPC0072-5G APOSPC0072-10G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formule: C₈H₅F₃N₂S
Smeltpunt: 120…124 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00269597
CAS nummer: 777-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III