2-Fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 120 EUR
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
2-Fluorophenylboronic acid 97%
2-Fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Smeltpunt: 101…118 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00674013
CAS nummer: 1993-03-9