α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 35.1 EUR
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Kookpunt: 65 °C/2mmHg
Dichtheid: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 17.8 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01631419
CAS nummer: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3+8 II