α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 110 EUR
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Kookpunt: 63…65 °C/0.6mmHg
Smeltpunt: 37
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631551
CAS nummer: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8 II