α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 29.2 EUR
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Kookpunt: 44…45 °C/0.5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631437
CAS nummer: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8 II