3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC0081-10G PC0081-5G PC0081-1G
APOSPC0081-10GEA 213 EUR
APOSPC0081-10G APOSPC0081-5G APOSPC0081-1G
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClFO₂
MW: 200.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631392
CAS nummer: 261762-62-3