2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0085-25G PC0085-5G PC0085-100G
APOSPC0085-25GEA 169 EUR
APOSPC0085-25G APOSPC0085-5G APOSPC0085-100G
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631368
CAS nummer: 261762-63-4