2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0087-1G PC0087-5G
APOSPC0087-1GEA 110 EUR
APOSPC0087-1G APOSPC0087-5G
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Kookpunt: 71 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060275
CAS nummer: 81112-09-6