(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0088-1G PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA 65.9 EUR
APOSPC0088-1G APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Formule: C₈H₂ClF₅O₂
Kookpunt: 116…117 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01320685
CAS nummer: 55502-53-9
EINECS: 259-676-2
UN: 3265
ADR: 8,III