6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0089-25G PC0089-5G PC0089-1G
APOSPC0089-25GEA 544 EUR
APOSPC0089-25G APOSPC0089-5G APOSPC0089-1G
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631378
CAS nummer: 261762-78-1