6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0091-5G PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA 205 EUR
APOSPC0091-5G APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Formule: C₈H₈ClFO
Kookpunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631377
CAS nummer: 261762-80-5