2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 205 EUR
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172.59
Smeltpunt: 26…33 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631360
CAS nummer: 104451-99-2