6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0094-25G PC0094-5G PC0094-1G
APOSPC0094-25GEA 322 EUR
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Kookpunt: 249 °C
Dichtheid: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631370
CAS nummer: 286474-59-7