2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0095-5G PC0095-1G
APOSPC0095-5GEA 97.9 EUR
APOSPC0095-5G APOSPC0095-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631394
CAS nummer: 286474-60-0