6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 421 EUR
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₆ClFO₂
Smeltpunt: 135…136 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631369
CAS nummer: 32890-90-7