2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-toluoyl chloride
PC0100-1G
PC0100-25G
PC0100-5G
APOSPC0100-1GEA
40.9
EUR
APOSPC0100-1G
APOSPC0100-25G
APOSPC0100-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formule:
C₈H₅Cl₂FO MW: 207.03 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631371 CAS nummer: 261762-82-7 UN: 3265 ADR: 8 II |