6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 32.2 EUR
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Kookpunt: 110 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631361
CAS nummer: 261762-81-6
UN: 3265
ADR: 8,III