3,4-Difluorobenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 22 EUR
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzhydrazide
3,4-Difluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672992
CAS nummer: 229957-07-7