2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0112-5G PC0112-1G
APOSPC0112-5GEA 254 EUR
APOSPC0112-5G APOSPC0112-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631395
CAS nummer: 261762-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III