6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0113-10G PC0113-1G PC0113-5G PC0113-25G
APOSPC0113-10GEA 284 EUR
APOSPC0113-10G APOSPC0113-1G APOSPC0113-5G APOSPC0113-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631420
CAS nummer: 261762-86-1
UN: 2735
ADR: 8 III