2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 22 EUR
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Formule: C₇H₆ClFO
Kookpunt: 211 °C
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631366
CAS nummer: 261762-90-7
UN: 3261
ADR: 8,III