6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC0119-25G
PC0119-5G
PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA
499
EUR
APOSPC0119-25G
APOSPC0119-5G
APOSPC0119-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol
Formule:
C₇H₆ClFO Smeltpunt: 46 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631376 CAS nummer: 261762-91-8 UN: 3261 ADR: 8,III |