(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0120-1G PC0120-250MG PC0120-5G
APOSPC0120-1GEA 111 EUR
APOSPC0120-1G APOSPC0120-250MG APOSPC0120-5G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631365
CAS nummer: 261762-92-9