2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0123-1G PC0123-5G PC0123-25G
APOSPC0123-1GEA 106 EUR
APOSPC0123-1G APOSPC0123-5G APOSPC0123-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631364
CAS nummer: 261762-94-1