2-Chloor-6-fluorfenol 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0129-100G PC0129-25G PC0129-5G
APOSPC0129-100GEA 71.6 EUR
APOSPC0129-100G APOSPC0129-25G APOSPC0129-5G
2-Chloor-6-fluorfenol 99+%
2-Chloor-6-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Kookpunt: 199
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631574
CAS nummer: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8 II