3-Chloor-2-fluorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0130-100G PC0130-25G
APOSPC0130-100GEA 156 EUR
APOSPC0130-100G APOSPC0130-25G
3-Chloor-2-fluorfenol 98%
3-Chloor-2-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Kookpunt: 190 °C
Smeltpunt: 34…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631572
CAS nummer: 2613-22-1
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8 III