(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0133-1G PC0133-5G PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA 22 EUR
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G APOSPC0133-10G
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltpunt: 128…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631554
CAS nummer: 261762-96-3