(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0134-5G PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA 65.8 EUR
APOSPC0134-5G APOSPC0134-1G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltpunt: 55…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631555
CAS nummer: 705-79-3