(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC0135-10G
PC0135-5G
PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA
45.4
EUR
APOSPC0135-10G
APOSPC0135-5G
APOSPC0135-1G
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Smeltpunt: 116…118 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631439 CAS nummer: 261762-97-4 |