3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0136-1G PC0136-5G PC0136-10G
APOSPC0136-1GEA 22 EUR
APOSPC0136-1G APOSPC0136-5G APOSPC0136-10G
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631552
CAS nummer: 261762-98-5