3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0137-100G PC0137-25G PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA 338 EUR
APOSPC0137-100G APOSPC0137-25G APOSPC0137-5G
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631553
CAS nummer: 658-98-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III