5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0138-10G PC0138-5G PC0138-25G
APOSPC0138-10GEA 29.2 EUR
APOSPC0138-10G APOSPC0138-5G APOSPC0138-25G
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631438
CAS nummer: 75279-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III