3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0139-10G PC0139-5G PC0139-1G
APOSPC0139-10GEA 0 EUR
APOSPC0139-10G APOSPC0139-5G APOSPC0139-1G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631397
CAS nummer: 261762-99-6