3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 22 EUR
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00973899
CAS nummer: 2369-29-1